Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-xylos, 99 %
Produktkod. 11477244
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477244 5 g 5g
11487244 25 g 25g
11497244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477244 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21622.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-06-3
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00151096
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Xylose
Smältpunkt 147°C to 151°C
Densitet 1.525
Kvantitet 5 g
Beilstein 1723080
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation −20° (c=10 in Water, 10h)
IUPAC-namn (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.