Läs mer
L189, MedChemExpress
Beskrivning
L189 is a novel human DNA ligase inhibitor, inhibits hLigI/III/IV with IC50 of 5/9/5 (mu)M.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L189 |
| CAS | 64232-83-3 |
| Färg | Deep Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H10N4OS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (133.99 mM) |
| LEDER | OC1=NC(S)=NC(N)=C1/N=C/C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.29 |
| Formel vikt | 246.29 |
| Visa mer |