Läs mer
L189, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 64232-83-3 |
| Molekylformel | C11H10N4OS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4OS/c12-9-8(10(16)15-11(17)14-9)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H4,12,14,15,16,17)/b13-6+ |
| LEDER | NC(NC1=S)=C(/N=C/C2=CC=CC=C2)C(N1)=O |
| IUPAC-namn | (E)-6-amino-5-(benzylideneamino)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.29 |
| Formel vikt | 246.06 |