Läs mer
L1CAM Antibody (CL12988) [Alexa Fluor™ 350], R&D Systems™
Produktkod. 30297167 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30297167 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30297167 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP318553AF350
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen L1CAM
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CL12988
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P32004, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4⪚C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus