Läs mer
Novus Biologicals™ L1CAM Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
15 tallrikar
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human L1CAM.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 47 pg/mL |
| Analyskänslighet | 46.88-3000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human L1CAM. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3897 |
| Visa mer |