missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
L3MBTL3 Polyclonal antibody specifically detects L3MBTL3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | L3MBTL3 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | H-l(3)mbt-like protein 3, KIAA1798, l(3)mbt-like 3 (Drosophila), L(3)mbt-like protein 3, lethal(3)malignant brain tumor-like protein 3, MBT1, MBT-1, RP11-73O6.1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Lethal(3)Malignant Brain Tumor-like 3 using the numbering given in entry NP_115814.1 (GeneID 84456). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?