Läs mer
L67, MedChemExpress
Beskrivning
L67 is a novel, competitive human DNA ligase inhibitor, inhibits DNA ligases I and III with IC50 of 10 μM and 10 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L67 |
| CAS | 325970-71-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14Br2N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | DNA Ligase Inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (67.89 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC(NCC(N/N=C/C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2O)=O)=CC(Br)=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.11 |
| Visa mer |