missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies L755507
Beskrivning
- L755507 is a potent and selective β-3 adrenergic receptor agonist that demonstrates > 440-fold selectivity over β-1 and β-2 binding (EC50 = 0.43, 580, and > 10,000 nM for activation of cloned human β-3-, β-2-, and β-1-adrenoreceptors, respectively; Parmee et al.)
- Stimulates lipolysis in human white adipose tissue (Fisher et al.)
- Improves the efficiency of homology-directed repair in human induced-pluripotent stem cells following CRISPR editing (Yu et al.)
- Increases metabolism in rhesus monkeys (Fisher et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 159182-43-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C30H40N4O6S |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?