Läs mer
L755507, MedChemExpress
Produktkod. 16470198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470198 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16470198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19334
MedChemExpress L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L755507
CAS 159182-43-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H40N4O6S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.02 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C1)(NC2=CC=C(CCNC[C@H](O)COC3=CC=C(O)C=C3)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 584.73
Formel vikt 584.73
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease