Läs mer
Plas Labs™ La Petite handsklåda
Beskrivning
- Topp och botten är förseglade med revolutionerande ny gel
- Utvecklad speciellt för renrumsindustrin
- Används först för säker tätning av HEPA-filtersystemen
- Stöder inte biologisk tillväxt
- Avger inga gaser och är giftfri RNA-rening
- Innehåller inget silikon som kan orsaka kontaminering
- Lufttät, vattentät barriär
- Mycket självhäftande men släpper ändå snabbt och självläkande
- Enheten är bara 2/3 av standardhandskfackets storlek
- Ergonomiskt anpassad för den genomsnittliga personen
- Lättvikt, enkelt att flytta från labb till lab
- Optiskt klar, formad topp i ett stycke är okrossbar
- Ljusvit botten i ett stycke tillverkad av högtemperatur Noryl, har lättrengjorda hörn
- Rostfria klämmor har säkerhetslåsningsfunktioner.
- Stor åtkomstdörr (12 tums öppning)
- Fyra jordade nyckelkranventiler för spolning och gasinsläpp
- Justerbar Rh-mätare
- Weathertite dubbla eluttag med säkerhetskåpor
- Transparent vakuumkapabel, överföringskammare 12 tum lång x 9,75 tum innerdiameter
- Vit utjämningsplatta för överföring av vätskor
- Alla klämmor i rostfritt stål är justerbara
- Vakuummätare på överföringskammare
- 7 tum latex- eller neoprenhandskar finns tillgängliga
- Standard 24 månaders garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | La Petite handsklåda |
| Djup (metriskt) | 740 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 650 mm |
| Höjd (metrisk) | 558 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 545 mm |
| Spänning | 220/240 V |
| Vikt (metrisk) | 35 kg |
| Bredd (metrisk) | 1245 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 800 mm |
| Frekvens | 50 Hz |