Läs mer
Elgas™ LA612 reservoar
Produktkod. 13125960
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13125960 40 L Varje
1 options
Produktkod. 13125960 Leverantör Elgas™ Leverantörsnummer TAPEZF0040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23672.25 SEK
    18864.81 SEK / Paket med 1
    Save 4807.44 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Elgas™ LA612 Reservoir är en stor volym tillbehörsbehållare lämplig för PURELAB™ Option-S 7 och S 15 vattenrenare.
  • Stor volym (40L) behållare
  • Lämplig för PURELAB™ Option-S 7 och S15 vattenrenare.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Tillval S7/ S15 Vattenrenare
Typ Reservoar
Kapacitet (metrisk) 40 L