Läs mer
Elgas™ LA613 reservoar
Produktkod. 13135960
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13135960 75 L Varje
1 options
Produktkod. 13135960 Leverantör Elgas™ Leverantörsnummer TAPEZI0075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28638.75 SEK
    22822.50 SEK / Paket med 1
    Save 5816.25 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Elgas™ LA613 Reservoir är en stor volym tillbehörsbehållare lämplig för PURELAB™ Option-S 7 och S 15 vattenrenare.
  • Stor volym (75L) behållare
  • Lämplig för PURELAB™ Option-S 7 och S15 vattenrenare.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Tillval S7/ S15 Vattenrenare
Typ Reservoar
Kapacitet (metrisk) 75 L