Läs mer
SP Bel-Art Lab-Aire™ II Glassware Dryer Pegs
Beskrivning
- Pegs fit Lab-Aire™ II benchtop and wallmount dryer models.
- This Multi-pack contains 19 small dryer pegs, 19 medium dryer pegs, 19 large dryer pegs, 6 dryer plugs.
- Bel-Art Pegs for the Lab-aire II glassware dryer
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Glassware Holder |
| Antal pins | 57 Pins, 6 Plugs |
| För användning med (applikation) | For Drying Laboratory Glassware |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?