Läs mer
Heathrow Scientific™ Labb Alert™ 4-vägs timer med whiteboard och penna
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- Klockfunktion räkna upp eller ner till 24 timmar 59 minuter
- 4 timerkanaler
- Står upp eller fästs på en magnetisk yta (magneter på baksidan av enheten)
- Whiteboard och märkpenna ingår
- Ljud när tiden går ut
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Timer |
| Tidsintervall | 24 timmar |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | 100% |
| Visa | Digital |
| Beskrivning | Labb Alert™ 4-vägs timer med whiteboard och penna |
| Ökar | Timmar och minuter |
| Antal kanaler | 4 |
| Batterityp | AAA |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |