Läs mer
Heathrow Scientific™ Labb Alert™ Ficktimer/stoppur/klocka
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Tidsintervall:
100 hr.
Beskrivning
- Fyra oberoende tidtagningskanaler med visuella och hörbara larm
- Använd som ett stoppur, en upp/ned-timer eller en klocka
- Inkluderar fjäderklämma och magnetisk baksida
- 100 timmar. tidskapacitet
- 6 displaysiffror, H mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Timer/klocka |
| Tidsintervall | 100 hr. |
| Larm | Ljud/visuellt |
| Visa | Digital |
| Beskrivning | Labb Alert™ Ficktimer/stoppur/klocka |
| Batterityp | LR44 |
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 2,4 tum |
| Längd (metrisk) | 6.1 cm |
| Bredd (engelska) | 2,8 tum |
| Visa mer |