Läs mer
Heathrow Scientific™ Labb Alert™ Trippel timer/klocka
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Tidsintervall:
20 hr.
Beskrivning
- Tre kanaler att räkna upp/ner
- Samtidig visning, time-out och 60 sekunders ljudlarm
- Kanaler kan startas oberoende eller samtidigt
- Timern räknar automatiskt upp efter nedräkning till noll
- Minnesåterkallelse
- 20 timmar. tidskapacitet
- 10,5 displaysiffror, H mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Timer/klocka |
| Tidsintervall | 20 hr. |
| Larm | Hörbar |
| Visa | Digital |
| Beskrivning | Labb Alert™ Trippel timer/klocka |
| Antal kanaler | 3 |
| Batterityp | AAA |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 3,4 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.6 cm |
| Visa mer |