Beskrivning
- Hög IP-skyddsklass (IP 65)
- Halksäkert, säkert stativ
- Max. omrörningsmängd ( H2O : 800mL)
- Hastighetsområde: 15 till 1500 rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 15 till 1500 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Polyester |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 5 w |
| Höjd (metrisk) | 12 mm |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 100 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Modell | Vitt |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C |
| Visa mer |