Läs mer
Fisherbrand™ Lab torkställ - Vägg-/bänkfäste
Produktkod. 17120041 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Lab Glasvaror
Produktkod. Håller
17120041 Lab Glasvaror
1 options
Produktkod. 17120041
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det mest mångsidiga torkstället på marknaden idag
  • Har kanaler designade för mer konfiguration och för att skydda mot brott
  • Torkkorg för att hålla små föremål och slitsad för att hålla pipetter säkra under torkning
  • SureGrip Krok med patentsökt design för att säkert greppa glas på plats
  • Använd på bänk eller vägg:
    • Står ensam på integrerat gångjärnsstativ
    • Monteras enkelt på väggen med medföljande guide och hårdvara
  • Rack gjord av slitstark polystyren
  • Kan hålla upp till 77 lb.
  • Övergripande mått 17,4 x 26 x 5,5 tum. (44,1 x 66 x 13,9 cm)
  • Innehåller:
    • 72 pinnar: 36 små (grön), 36 stora (blå)
    • 2 torkkorgar
    • Dräneringsslang
    • Monteringsguide& Hårdvara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå, Blått, Klart, Klart, Naturlig
Håller Lab Glasvaror
Material Plast
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Torkning Labware
Storlek 17,4 x 26 x 5,5 tum.
Mått (L x B x H) 441.96 x 660.4 x 139.7 mm
Produkttyp Torkställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 66.04 cm