Läs mer
Bochem™ Lab-Jack
Produktkod. 10431341
Change view
Längd (metrisk) bas:
300 mm
900 mm
Bredd (metrisk) bas:
300 mm
900 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) bas Bredd (metrisk) bas
10431341 300 mm 300 mm
10711012 900 mm 900 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431341 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11180
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Lab-Jack med förbättrad saxteknik och minskade toleranser.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897
  • För de större modellerna rekommenderas användning av en spärrhake, som kopplas ihop med ett speciellt justeringshjul
  • Spärrhaken ingår
  • Maximal dynamisk arbetsbelastning: 15 kg
  • Maximal statisk driftbelastning 60 kg
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 90 till 470 mm
Längd (metrisk) bas 300 mm
Bredd (metrisk) bas 300 mm
Trådstorlek M12 x 1.75