Läs mer
Bochem™ Lab-Jack
Produktkod. p-7146764
Längd (metrisk) bas:
300 mm
900 mm
Bredd (metrisk) bas:
300 mm
900 mm
Produktkod. 10431341
Brand: Bochem™ 11180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Lab-Jack med förbättrad saxteknik och minskade toleranser.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897
  • För de större modellerna rekommenderas användning av en spärrhake, som kopplas ihop med ett speciellt justeringshjul
  • Spärrhaken ingår
  • Maximal dynamisk arbetsbelastning: 15 kg
  • Maximal statisk driftbelastning 60 kg
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 90 till 470 mm
Längd (metrisk) bas 300 mm
Bredd (metrisk) bas 300 mm
Trådstorlek M12 x 1.75