Läs mer
Bochem™ Lab Jack med metallknopp
Produktkod. 15871797
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
Bredd (metrisk) bas:
130 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15871797
Brand: Bochem™ 11123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bochem™ Lab Jack med metallknopp som är ergonomisk, rundad och användarvänlig.
  • Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk vred, rundad och användarvänlig
  • Sax-typ design gjord av 18/10 stål
  • Maximal dynamisk arbetsbelastning: 7 kg
  • Maximal statisk driftbelastning 30 kg
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 60 till 275 mm
Längd (metrisk) bas 160 mm
Bredd (metrisk) bas 130 mm
Trådstorlek M8 x 1.25