Läs mer
Bochem™ Lab Jack med metallknopp
Produktkod. 15881797
Change view
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
Bredd (metrisk) bas:
130 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) bas Bredd (metrisk) bas Förpackningsstorlek
15881797 200 mm 200 mm -
15871797 160 mm 130 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15881797 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11133
Beräknad leverans: 04-01-2027
Bochem™ Lab Jack med metallknopp som är ergonomisk, rundad och användarvänlig.
  • Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk vred, rundad och användarvänlig
  • Sax-typ design gjord av 18/10 stål
  • Maximal dynamisk arbetsbelastning: 7 kg
  • Maximal statisk driftbelastning 30 kg
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 60 till 275 mm
Längd (metrisk) bas 200 mm
Bredd (metrisk) bas 200 mm
Trådstorlek M8 x 1.25