Läs mer
Bochem™ Lab Jack med metallknopp
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
Bredd (metrisk) bas:
130 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897
- Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
- Ergonomisk vred, rundad och användarvänlig
- Sax-typ design gjord av 18/10 stål
- Maximal dynamisk arbetsbelastning: 7 kg
- Maximal statisk driftbelastning 30 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 60 till 275 mm |
| Längd (metrisk) bas | 160 mm |
| Bredd (metrisk) bas | 130 mm |
| Trådstorlek | M8 x 1.25 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |