Läs mer
Berthold Technologies Lab-domkraft med bord 200 x 200 mm
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Kamerapositionen i Bertholds NightSHADE in vivo-bildsystem är fast
- Labbuttaget lyfter provet närmare kameran
- Stöder avbildning av små prover
- Möjliggör avbildning av specifika områden i större prover
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stödställ |
| För användning med (utrustning) | Bilddiagnostiksystem |
| Djup (metriskt) | 200 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |