Läs mer
OHAUS™ Labblyft
Produktkod. 15712429 Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
102 x 102 (L x B) Plattform
152 x 152 (L x B) Plattform
203 x 203 (L x B) Plattform
254 x 254 (L x B) Plattform
305 x 305 (L x B) Plattform
406 x 406 (L x B) Plattform
76 x 76 (L x B) Plattform
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712429
Brand: OHAUS™ 30400009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Lab Lift ger ett säkert stöd för att hålla glas i upphöjda positioner.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
  • Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
  • Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Labblyft
Material Aluminium
Beskrivning Klämma, stöd, labblyft, CLR-LBLFTA020
Höjd (metrisk) 76 till 248 mm
Storlek 203 x 203 (L x B) Plattform