Läs mer
OHAUS™ Labblyft
Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
102 x 102 (L x B) Plattform
152 x 152 (L x B) Plattform
203 x 203 (L x B) Plattform
254 x 254 (L x B) Plattform
305 x 305 (L x B) Plattform
406 x 406 (L x B) Plattform
76 x 76 (L x B) Plattform
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Labblyft |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Klämma, stöd, labblyft, CLR-LBLFTS041 |
| Höjd (metrisk) | 102 till 495 mm |
| Storlek | 406 x 406 (L x B) Plattform |