Learn More
Carbolite™ Lab Ugn
Product Code. 12049129
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 l
Unit Size:
Varje
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
12049129 30 l Varje
1 options
Product Code. 12049129 Supplier Carbolite™ Supplier No. LHT4030230SN+TMPR38301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71950.00 SEK
    62748.13 SEK / Paket med 1
    Save 9201.87 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 l
Typ Laboratorieugn
Antal hyllor 2
Längd (metrisk) 270 mm
Bredd (metrisk) 830 mm
Djup (metriskt) 270 mm
Djup (metrisk) interiör 305 mm