Läs mer
Eagle™ Lab-paket med skruvlock
Produktkod. 17752308
Change view
Kapacitet (metrisk):
75,7 l
113 l
217 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17752308 75,7 l
17742308 113 l
17762308 217 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17752308 Leverantör Eagle™ Leverantörsnummer EDR16500YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1176.00 SEK
    1017.96 SEK / Paket med 1
    Save 158.04 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Eagle Lab Packs är idealiska för säker lagring, hantering och transport av farligt material, inneslutning av spill och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning.
  • Eagle Lab Pack-trummor är tillverkade av gul formblåst polyeten med hög densitet (HDPE) med UV-hämmare, är hållbara och lätta, väder- och kemikaliebeständiga och påskruvat lock
  • Idealisk för säker lagring, hantering och transport av farligt material, spillinneslutning och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning
  • Lab Packs/Open Head-trummor - för användning med mindre oskadade flaskor, burkar, kar och 5-liters hinkar med icke-läckande farligt material - om det läcker, måste packas med tillräckligt med sorbenter för - INGA FRI VÄTSKOR
Spécification
Kapacitet (metrisk) 75,7 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring, hantering och transport av farligt material
Material Polyeten
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.