Läs mer
Eagle™ Lab-paket med skruvlock
Produktkod. 17762308
Change view
Kapacitet (metrisk):
75,7 l
113 l
217 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17762308 217 l
17752308 75,7 l
17742308 113 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17762308 Leverantör Eagle™ Leverantörsnummer EDR16570YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2819.25 SEK
    2443.57 SEK / Paket med 1
    Save 375.68 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Eagle Lab Packs är idealiska för säker lagring, hantering och transport av farligt material, inneslutning av spill och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning.
  • Eagle Lab Pack-trummor är tillverkade av gul formblåst polyeten med hög densitet (HDPE) med UV-hämmare, är hållbara och lätta, väder- och kemikaliebeständiga och påskruvat lock
  • Idealisk för säker lagring, hantering och transport av farligt material, spillinneslutning och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning
  • Lab Packs/Open Head-trummor - för användning med mindre oskadade flaskor, burkar, kar och 5-liters hinkar med icke-läckande farligt material - om det läcker, måste packas med tillräckligt med sorbenter för - INGA FRI VÄTSKOR
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 217 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring, hantering och transport av farligt material
Material Polyeten