Läs mer
TexWrite™ 22 Renrumspapper
Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Beskrivning
- Inga organiska fyllmedel
- Inga naturliga latexbindemedel
- Hög hållfasthet och utmärkt värmebeständighet
- Utmärkt tonervidhäftning
- Renrumsförpackad
- Precisionsskurna kanter
- Mycket låga partikelantal och natriumnivåer
- Minskad jon- och metallkontamination
- Kompatibel med toner och offsettryck
- Autoklaverbar för användning i steril miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 297 x 210 mm |
| Längd (metrisk) | 297 mm |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Standard- och höghastighetslaserskrivare och kopiatorer |
| Storlek | A4 |