Läs mer
SymLine Kåpa till labbdiskbänk
Produktkod. 17997250
Change view
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 5 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
17997250 400 x 300 x 5 mm
1 options
Produktkod. 17997250 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 118026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1468.33 SEK / Paket med 1
    Save 16.67 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Labbsinklock för integration i dragskåp eller på bänkskivor för enkel hantering av flytande lösningsmedelsavfall i stora mängder.
  • Tillverkad av avledande PE-HD-EL
  • Sockel med integrerad lutning för fullständig tömning
  • Låt rinna av med löstagbar sil
Specifikationer
Färg Svart
Material HDPE
Typ Cupsink lock
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 5 mm