Läs mer
SymLine Labbhandfat med avlopp
Inkluderar:
G 1,5 tum. OD tråd
GL 25 Tråd
Rör 32 mm (OD), Vertikal
Rör 32 mm (OD), Vinklat
Beskrivning
- Tillverkad av avledande PE-HD-EL
- Sockel med integrerad lutning för fullständig tömning
- Låt rinna av med löstagbar sil
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | HDPE |
| Typ | Laboratorievask |
| Inkluderar | Rör 32 mm (OD), Vertikal |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 190 mm |