Läs mer
Cole Parmer Lab Spatulas
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
14.61 cm
22.54 cm
Bredd (engelska) Blade:
0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends
1.13 in. Spoon x 1.63 in. Flat Blunt Ends
Avsluta:
Glaserade
Spegel
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Lab Spatulas come in a variety of end styles.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Flat End; Hayman Style |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Glaserade |
| Bredd (engelska) Blade | 0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends |
| Material | Nickel, rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 14.61 cm |