Läs mer
Cole Parmer Lab Spatulas
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
14,61 cm
22,54 cm
Bredd (engelska) Blade:
0,5 tum Sked x 1,25 tum Platta ändar
1,13 tum Sked x 1,63 tum Platta trubbiga ändar
Avsluta:
Glaserade
Spegel
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Lab Spatulas come in a variety of end styles.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Trubbig ände |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Spegel |
| Bredd (engelska) Blade | 1,13 tum Sked x 1,63 tum Platta trubbiga ändar |
| Material | Nickel, rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 22,54 cm |