Läs mer
Fisherbrand™ Labpall på hjul
Produktkod. 17786689 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ: Pall
Produktkod.
17786689 Typ: Pall
1 options
Produktkod. 17786689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.39 SEK
    1207.39 SEK / Paket med 1
    Save 303.00 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den okomplicerade lösningen för korta perioder av sittande. Den är steglöst höj- och sänkbar och kan enkelt manövreras med den roterande frigöringsringen.
  • Extra stor sits med en diameter på 40 cm
  • Lätt att rengöra, lite underhåll
  • Klädsel kantskydd
Specifikationer
Produkttyp Pall
Färg Svart
Justerbar (höjd) 460 till 630 mm
Justerbar Höjdjusterbar med praktisk ringsläppning
Certifikat och efterlevnad GS-märke för testad säkerhet enligt DIN 68877
Avsluta PU-skum
För användning med (applikation) För sporadiskt arbete i laboratoriet
Rammaterial Aluminium, polerad
Inkluderar Säte, gasfjäder, gasfjäderskydd, 5-stjärnig fotbotten, hjul
Lyfttyp Gaslyftshöjdjustering genom praktisk ringutlösning
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd Justerbar från 460 till 630 mm
Garanti 10 år
Vikt (metrisk) 7 kg
Hjultyp Mjuka hjul för hårda golv
Bredd (metrisk) 640 mm
Med hjul Ja
Visa mer Visa mindre
Uppfyller biosäkerhetsnivå S1 och S2, GMP kompatibla