Läs mer
Brannan™ Lab termometer
Produktkod. 11577273 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11577273 -10 °C till +50 °C Varje
1 options
Produktkod. 11577273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65 SEK
    26.35 SEK / Paket med 1
    Save 9.30 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En generell omrörningstermometer för en bred tillämpning av laboratoriebehov.
  • Med bärnstensfärgade graderingar
  • Rullfri beslag
  • Förstärkt glödlampa för omrörning
Specifikationer
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Röd Ande
Produkttyp Vätskefylld termometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Indelning 0,5 °C