Läs mer
Berkshire Lab-Tips™ Svamp för allmänt bruk
Produktkod. 17815510 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (engelska):
3 tum
Produktkod. 17815510
Brand: Berkshire LTAO3163.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pinnen LTA03163 är en utmärkt universalpinne för rengöring av små och trånga ytor.
  • Komprimerat, 100 ppi polyuretanskum
  • Termiskt bundet huvud
  • Polyuretanskum över styv kärna
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
  • God kemikaliebeständighet
  • Mjuk och icke-slipande utan förorenande lim
  • Bra absorptionsförmåga
Specifikationer
Längd (engelska) 3 tum
Produkttyp Renrumspinn
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Plast
Tipsstil Stel
Spetsmaterial Skumma