Läs mer
Berkshire Lab-Tips™ Spetsiga huvudpanna
Produktkod. 17887290 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Längd (engelska):
2,75 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17887290 2,75 tum
1 options
Produktkod. 17887290 Leverantör Berkshire Leverantörsnummer LT070P20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7291.91 SEK
    6276.99 SEK / Paket med 2000
    Save 1014.92 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
LTO70P-pinnen med spetsigt huvud är en utmärkt pinnen för precisionsrengöringstillämpningar.
  • Renrumstvättad polyuretanskum över styv spets
  • 100 ppi skum med öppna celler
  • Handtag av polypropen med termiskt bundet huvud
  • Tvättad och förpackad i klass 10 {ISO klass 4} renrum
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
  • God kemikaliebeständighet
  • Mjuk och icke-slipande utan förorenande lim
  • Fri från silikon, amider och DOP
  • Kantad yta för förbättrad rengöringsförmåga
Specifikationer
Längd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Renrumspinn
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Plast
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial Skumma