Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ Antibody Diluent OP Quanto
Produktkod. 12643957 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 12643957
Brand: Epredia™ TA125ADQ
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå skarp färgning samtidigt som bakgrundsfärgning minimeras med Epredia™ Lab Vision™ Antibody Diluent OP Quanto.
  • Innehåller ett proteinstabiliserande medel och konserveringsmedel
  • Lämplig för användning som negativ kontrollreagens under immunhistokemisk färgning
  • Koncentrerade antikroppar kan spädas till lämplig titer som anges på det individuella antikroppsdatabladet eller bestämmas av användaren för att uppnå optimal färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 125 mL
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp Antikroppspädningsmedel
Kvantitet 125 mL
För in vitro diagnostisk användning