Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ CD163 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD163 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
1635.00 SEK - 6766.42 SEK
Specifikationer
Antigen CD163 Ab-1
Klona 10D6
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12608966
Visa dokument
Epredia™
MS-1103-S0
100 μL Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12628966
Visa dokument
Epredia™
MS-1103-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4725.00 SEK
4546.45 SEK / 500µL
Spara 178.55 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12698956
Visa dokument
Epredia™
MS-1103-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7035.00 SEK
6766.42 SEK / 1ml
Spara 268.58 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12688956
Visa dokument
Epredia™
MS-1103-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4490.00 SEK
4317.84 SEK / 7ml
Spara 172.16 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD163 antigen is a type I membrane protein also known as M130 antigen, Ber-Mac3, Ki-M8 or SM4. CD163 is restricted in its expression to the monocytic/macrophage lineage. It is present on all circulating monocytes and most tissue macrophages except those found in the mantle zone and germinal centers of lymphoid follicles, interdigitating reticulum cells and Langerhan's cells.
Host Species: Mouse
Clone: 10D6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Domains 1 to 4 of the N-terminal region
Immunogen: Recombinant protein encoding of domains 1-4 of the N-terminal region of human CD163
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifikationer
Specifikationer
CD163 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
10D6
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Recombinant protein encoding of domains 1-4 of the N-terminal region of human CD163
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer