missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Epredia™ Lab Vision™ CD21 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments withEpredia™ CD21 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.

Brand:  Epredia™ MS-1086-S0

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 12608906

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

CD21, also known as CR2, C3d receptor and EBV receptor, is expressed strongly on mature B cells, follicular dentritic cells and weakly on immature thymocytes and T lymphocytes. In B-cell ontogeny, CD21 appears after the pre-B-stage, is maintained during peripheral B-cell development and is lost upon terminal differentiation into plasma cells. CD21 expression is also gradually lost after stimulation of B cells in vitro. CD21 functions as receptor for C3d, C3dg and iC3b Complement components, for EBV and for IFNα. CD21 binds to CD23 and associates with CD19, CD81 and Leu13 to form a large signal-transduction complex involved in B cell activation.

Host Species: Mouse

Clone: 2G9

Isotype: IgG2a

Species Reactivity: Human. Others not tested.

Epitope: Extracellular domain

Immunogen: Recombinant protein encoding the external domain of human CD21

Molecular Weight: 140 kDa

Positive Control: Tonsil

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

CD21 Ab-2
Monoclonal
Unconjugated
Recombinant protein encoding the external domain of human CD21
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
2G9
Mouse
100 μL
B-Cell
Human
IgG2a
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.