Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ CDX2 Rabbit Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CDX2, Rabbit Monoclonal Antibody.
3243.46 SEK - 17103.97 SEK
Specifikationer
Antigen anti-CDX2
Klona EPR2764Y
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12623657
Visa dokument
Epredia™
RM-2116-R7
7 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5055.00 SEK
4855.95 SEK / 7ml
Spara 199.05 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12613657
Visa dokument
Epredia™
RM-2116-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7780.00 SEK
7482.37 SEK / 12ml
Spara 297.63 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12653657
Visa dokument
Epredia™
RM-2116-S0
100 μL Supernatant
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3485.00 SEK
3243.46 SEK / 100µL
Spara 241.54 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12643657
Visa dokument
Epredia™
RM-2116-S
1 mL Supernatant
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
18315.00 SEK
17103.97 SEK / 1ml
Spara 1211.03 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The caudal-related homeodomain protein2 (CDX2) is a transcription factor shown to play a role in the development of small and large intestine in mammals and in the differentiation of intestinal epithelial cells. It has been shown that CDX2 protein detection by IHC coorelates with RNA transcript levels. In studies using 745 cancers from many anatomic sites, colonic adenocarcinomas demonstrated strong staining in 90% of the cases, while adenocarcinomas of the stomach, esophagus and ovary showed extensive staining in only 30% of the cases. Stains of CDX2 and Villin are useful markers in differntial diagnosis of bladder adenocarcinoma and secondary colorectal adenocarcinoma.
Host Species: Rabbit
Clone: EPR2764Y
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Ig Isotype: Rabbit IgG
Epitope: not determined
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues near the N-terminus of human CDX2
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: Colon carcinomas
Cellular Localization: Nuclear with occasional cytoplasmic staining on colon carcinoma
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
anti-CDX2
Immunohistochemistry
Unconjugated
A synthetic peptide corresponding to residues near the N-terminus of human CDX2
EPR2764Y
Monoclonal
Rabbit
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer