Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ Citratbuffert för värmeinducerad epitophämtning (10X)
Produktkod. 12648286 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12648286 500 ml 500ml
12638286 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12648286 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AP9003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2666.54 SEK / 500ml
    Save 408.46 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Förbättra reaktiviteten hos många antikroppar i formalinfixerade vävnader med Epredia™ Lab Vision™ Citratbuffert för värmeinducerad epitophämtning (10X).
  • Citratbuffert, pH 6,0
  • 10X stamlösning
  • Späds 10 gånger med destillerat vatten före användning
Förvaringsvillkor:
  • Förvaras vid rumstemperatur.
  • Stabil i upp till 18 månader.
  • Innehåller inga konserveringsmedel.
  • För perioder längre än 3 månader, förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Utspädning 10X
Produkttyp Citratbuffert
Kvantitet 500 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 6
Endast för forskning