Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ EDTA Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- 10mM EDTA buffer, pH 8.0
- Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives. For periods longer than 3 months, store at 2-8°C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Room temperature |
| Utspädning | 10X |
| Produkttyp | EDTA |
| Kvantitet | 500 ml |
| För användning med (applikation) | Immunohistochemistry |
| pH | 8 |