Läs mer
Estrogen Receptor (SP1) Rabbit Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Estrogen Receptor (SP1), Rabbit Monoclonal Antibody.
3685.00 SEK - 18728.74 SEK
Specifikationer
Antigen Estrogen Receptor (SP1)
Klona SP1
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Kvantitet Konjugera Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Konjugera Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12623667
Visa dokument
Epredia
RM-9101-S0
100 μL Unconjugated Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12643667
Visa dokument
Epredia
RM-9101-S1
500 μL Unconjugated Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10773394
Visa dokument
Epredia
RM-9101-S
1 mL Unconjugated Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
19455.00 SEK
18728.74 SEK / 1ml
Save 726.26 SEK
3% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: We Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
12683657
Visa dokument
Epredia
RM-9101-R7
7 mL Unconjugated Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7655.00 SEK
7360.88 SEK / 7ml
Save 294.12 SEK
3% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12613667
Visa dokument
Epredia
RM-9101-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
9710.00 SEK
9343.16 SEK / 12ml
Save 366.84 SEK
3% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Recognizes a protein of 67 kDa, which is identified as estrogen receptor (ER) alpha. The ER gene consists of more than 140kb of genomic DNA divided into 8 exons, and is translated into a protein with six functionally discrete domains, labeled A through F. This antibody strongly stains the nucleus of epithelial cells in breast carcinomas. The ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.
Host Species: Rabbit
Clone: SP1
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Hamster. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: Breast CA, MCF-7 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence (Not verified)
  • Flow Cytometery (Not verified)
Specifikationer
Specifikationer
Estrogen Receptor (SP1)
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
Primary
SP1
Monoclonal
IVD
Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer