Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ MS-314-RQ
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12600967
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Hepatitis B virus causes type B hepatitis and it belongs to hepadnavirus family. It is spherical in shape with a diameter of 42nm. It contains a 27nm partially double stranded DNA core enclosed within a lipoprotein coat. The antigenic activity of the nucleocapsid core is designated as hepatitis B core antigen. The antigens in the outer surface are called as hepatitis B virus surface antigens. Core antigens are localized within the nuclei whereas the surface antigens are present in the cytoplasm of the infected cells. Antibodies to surface antigens appear in circulation at an early stage of infection whereas the antibodies to the core antigens are detected after several weeks.
Host Species: Mouse
Clone: T9; same as 3E7
Isotype: IgG1/λ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified HBVsAg, subtype ayw3
Positive Control: Hepatitis B virus infected liver
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Purified HbsAg, subtype ayw3
ASR
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
T9; same as 3E7
Mouse
12 mL
Infectious Disease
Ready-to-Use
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt