Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ HIER Buffert H (100X)
Produktkod. 12603987 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
9 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
135ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12603987 9 x 15 ml 135ml
1 options
Produktkod. 12603987 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA135HBH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Utför värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) på formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt med Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffert H (100X).
  • För in vitro diagnostisk användning
  • Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Utspädning 100X
Produkttyp HIER
Kvantitet 9 x 15 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 6 till 7
Regulatorisk status IVD