Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ HIER buffert L (100X)
Produktkod. 12693977 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
9 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
135ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12693977 9 x 15 ml 135ml
1 options
Produktkod. 12693977 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA135HBL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Utför värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) på formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssektioner med hjälp av Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffert L (100X).
  • För in vitro diagnostisk användning
  • Förvaringsförhållanden: Förvaras i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Utspädning 100X
Produkttyp HIER
Kvantitet 9 x 15 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 6 till 7
Regulatorisk status IVD