Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ HIER Buffer M (100X)
Produktkod. 12613987 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
9 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
135ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12613987 9 x 15 ml 135ml
1 options
Produktkod. 12613987 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA135HBM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Utför värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) på formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssektioner med hjälp av Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer M (100X)
  • För in vitro diagnostisk användning
  • Förvara i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Utspädning 100X
Produkttyp HIER
Kvantitet 9 x 15 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 6 till 7
Regulatorisk status IVD
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone