Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
1315.00 SEK - 6887.76 SEK
Specifikationer
Antigen Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Klona K1H8
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12620227
Visa dokument
Epredia™
MS-1826-S0
100 μL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12630227
Visa dokument
Epredia™
MS-1826-S1
500 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4690.00 SEK
4510.54 SEK / 500µL
Spara 179.46 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12610227
Visa dokument
Epredia™
MS-1826-S
1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7390.00 SEK
6887.76 SEK / 1ml
Spara 502.24 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12690217
Visa dokument
Epredia™
MS-1826-R7
7 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2925.00 SEK
2804.28 SEK / 7ml
Spara 120.72 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12600227
Visa dokument
Epredia™
MS-1826-RQ
12 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Human papilloma virus is non-enveloped double stranded circular DNA virus with icosahedral capsid.
Host Species: Mouse
Clone: K1H8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human Papilloma Virus type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 42, 51, 52, 56 and 58.
Epitope: Nonconfirmational internal linear epitope of major capsid protein
Immunogen: Alkaline disrupted HPV type 1
Molecular Weight: 57kDa (major band)
Positive Control: Infected cells and tissue
Cellular Localization: Nuclei of infected cells
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR, IVD
Alkaline disrupted HPV type 1
K1H8
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer